Läs mer
2-Hydroxyfenon, TRC
Produktkod. 30402000
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30402000 5 g
1 options
Produktkod. 30402000 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH8293205G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxyphenone
CAS 117-99-7
Molekylformel C13H10O2
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Hydroxybenzophenone, (2-Hydroxyphenyl)phenylmethanone, 2-Benzoylphenol2-Hydroxybenzophenone, 2'-Hydroxybenzophenone, NSC 623, Phenyl 2-Hydroxyphenyl Ketone, UVA 635LP, o-Benzoylphenol, o-Hydroxybenzophenoneo-Hydroxyphenyl Phenyl Ketone
InChI formel InChI=1S/C13H10O2/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
LEDER C(C1=CC=CC=C1O)(C1=CC=CC=C1)=O
IUPAC-namn (2-hydroxyfenyl)-fenylmetanon
Molekylvikt (g/mol) 198.22
Formel vikt 198.0681