Läs mer
2-Hydroxyfenyleddiksyra, 98 %
Produktkod. 11441648
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441648 50 g 50g
11431648 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11441648 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13924.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 614-75-5 | C8H8O3 | 152,149 g/mol
2-hydroxifenylättiksyra är en mellanprodukt i syntesen av atenolol och 3,4-dihydroxifenylättiksyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-hydroxifenylättiksyra är en mellanprodukt i syntesen av atenolol
och 3,4-dihydroxifenylättiksyra.
Löslighet Löslig i metanol
och vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 614-75-5
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.149
MDL-nummer MFCD00004323
InChI-nyckel CCVYRRGZDBSHFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyphenylacetic acid, 2-2-hydroxyphenyl acetic acid, 2-hydroxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-hydroxy, 2-hydroxybenzeneacetic acid, o-hydroxyphenylacetic acid, acetic acid, o-hydroxyphenyl, 2-hydroxyphenylacetate, o-hydroxyphenyl acetic acid, ortho-hydroxyphenylacetic acid
PubChem CID 11970
ChEBI CHEBI:28478
IUPAC-namn 2-(2-hydroxifenyl)ättiksyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxyphenylacetic acid
Smältpunkt 145 °C till 147 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 908000
Löslighetsinformation Löslig i metanol och vatten.
Formel vikt 152.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.