Läs mer
2-Hydroxyfenylacetiksyra, TRC
Produktkod. 30389230
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30389230 10 g
1 options
Produktkod. 30389230 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94906510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxyphenylacetic Acid
CAS 614-75-5
Molekylformel C8 H8 O3
Kvantitet 10 g
Synonym Benzeneacetic acid, 2-hydroxy-, Acetic acid, (o-hydroxyphenyl)- (8CI), 2-Hydroxybenzeneacetic acid, (2-Hydroxyphenyl)acetic acid, (o-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(2-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(2'-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-HPAA, NSC 62000, 2-Hydroxyphenylacetic acid
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
LEDER OC(=O)Cc1ccccc1O
IUPAC-namn 2-(2-hydroxyfenyl)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Formel vikt 152.0473