Läs mer
2-Hydroxyfenylboronsyra, 97 %
Produktkod. 11945861 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11945861 5 g 5g
11935861 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11945861 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 387500050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 89466-08-0 | C6H7BO3 | 137,93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89466-08-0
Molekylformel C6H7BO3
Molekylvikt (g/mol) 137.93
MDL-nummer MFCD01074581
InChI-nyckel YDMRDHQUQIVWBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyphenyl boronic acid, 2-hydroxybenzeneboronic acid, o-hydroxyphenylboronic acid, 2-boronophenol, 2-hydroxyphenyl boranediol, 2-hydroxyphenylboronicacid, boronic acid, 2-hydroxyphenyl, pubchem9522, 2-hydroxyphenylboronic, acmc-209r1d
PubChem CID 2773454
IUPAC-namn (2-hydroxifenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxyphenylboronic acid
Smältpunkt 173,0 °C till 174,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Linjär formel HOC6H4B(OH)2
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 137.93
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Hydroxyphenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.