Läs mer
2-Hydroxyfenylboronsyra, TRC
Produktkod. 30405908
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405908 250 mg
30389267 100 mg
30401922 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30405908 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH952913250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89466-08-0
Molekylformel C6H7BO3
Molekylvikt (g/mol) 137.93
IUPAC-namn (2-hydroxyfenyl)boronsyra
LEDER OB(O)c1ccccc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxyphenylboronic acid
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H7BO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8-10H
Formel vikt 138.0488