Läs mer
2'-Hydroxypropiofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Hydroxypropiophenone |
| CAS | 610-99-1 |
| Molekylformel | C9H10O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c1-2-8(10)7-5-3-4-6-9(7)11/h3-6,11H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCC(=O)C1=CC=CC=C1O |
| IUPAC-namn | 1-(2-hydroxyfenyl)propan-1-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.17 |
| Formel vikt | 150.0681 |