Läs mer
2-Hydroxypropyl Acrylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Propenoic acid-2-hydroxypropyl ester |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-3-6(8)9-4-5(2)7/h3,5,7H,1,4H2,2H3 |
| Formel vikt | 130.063 |