Läs mer
(2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin, MW ca 1250-1480
Produktkod. 15414047
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15414047 5 g 5g
15437795 25 g 25g
15447795 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15414047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31133.06
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 128446-35-5 | C44H75O36 | 1180.05 g/mol
2-hydroxipropyl)-β -cyklodextrin används för att förbättra lösligheten av hydrofoba föreningar genom att bilda komplex med dem. Detta gynnar dess användning inom läkemedel, vid tillverkning av läkemedel. Beta-cyklodextrin och dess metylderivat används för att avlägsna kolesterol från odlade celler. Många vanliga kirala stationära faser som används i högpresterande vätskekromatografikolonner består av beta-cyklodextrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 2
-hydroxipropyl)-β -cyklodextrin används för att förbättra lösligheten av hydrofoba föreningar genom att bilda komplex med dem. Detta gynnar dess användning inom läkemedel, vid tillverkning av läkemedel. Beta-cyklodextrin och dess metylderivat används för att avlägsna kolesterol från odlade celler. Många vanliga kirala stationära faser som används i högpresterande vätskekromatografikolonner består av beta-cyklodextrin.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128446-35-5
Molekylformel C44H75O36
Molekylvikt (g/mol) 1180.05
MDL-nummer MFCD00069372
Tekniske data
Kemiskt namn eller material (2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin
Smältpunkt 305°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt ≈1250 to 1480 d
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.