Läs mer
(2-Hydroxypropyl)-beta-cyklodextrin, MW ca 1250-1480
Beschreibung
2-hydroxipropyl)-β -cyklodextrin används för att förbättra lösligheten av hydrofoba föreningar genom att bilda komplex med dem. Detta gynnar dess användning inom läkemedel, vid tillverkning av läkemedel. Beta-cyklodextrin och dess metylderivat används för att avlägsna kolesterol från odlade celler. Många vanliga kirala stationära faser som används i högpresterande vätskekromatografikolonner består av beta-cyklodextrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
-hydroxipropyl)-β -cyklodextrin används för att förbättra lösligheten av hydrofoba föreningar genom att bilda komplex med dem. Detta gynnar dess användning inom läkemedel, vid tillverkning av läkemedel. Beta-cyklodextrin och dess metylderivat används för att avlägsna kolesterol från odlade celler. Många vanliga kirala stationära faser som används i högpresterande vätskekromatografikolonner består av beta-cyklodextrin.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | (2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin |
| Smältpunkt | 305 °C |
| Kvantitet | 25 g |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | ≈1250 till 1480 d |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.