Läs mer
(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, MedChemExpress
Beskrivning
(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin is a widely used drug delivery vehicle to improve the stability and bioavailability.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin |
| CAS | 128446-35-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Hydroxypropyl betadex Hydroxypropyl-β-cyclodextrin HP-β-CD |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic) |
| LEDER | CO[C@@H]1[C@H](O[R])[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](CO[R])O1.[C;D2]CC(O)C.[R].[7].[R=H or] |
| Kvalitet | Research |
| Fysisk form | Powder |
| Visa mer |