Läs mer
Tocris Bioscience™ 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin
Produktkod. 30001115
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30001115 1 g
1 options
Produktkod. 30001115 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 0708/1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00 SEK
    1036.35 SEK / 1g
    Save 63.65 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Solubilization agent
The most widely used modified cyclodextrin, the lipophilic cavity formed by 7 glucose units. Drug solubility in water is greatly enhanced by complexing with HBC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin
CAS 128446-35-5
Kvantitet 1 g
Molekylformel C44H75O36
Formel vikt 1400
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 1180.05