Läs mer
2-Hydroxypropyl Nortadalafil (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxypropyl Nortadalafil (mixture of diastereomers) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H23N3O5/c1-13(28)10-26-11-21(29)27-18(24(26)30)9-16-15-4-2-3-5-17(15)25-22(16)23(27)14-6-7-19-20(8-14)32-12-31-19/h2-8,13,18,23,25,28H,9-12H2,1H3/t13?,18-,23-/m1/s1 |
| Formel vikt | 433.1638 |
| Procent renhet | >95% |