Läs mer
(2-Hydroxypropyl)propyl S-Ethyl Ester Carbamothioic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | EPTC-2-hydroxypropyl |
| CAS | 65109-69-5 |
| Molekylformel | C9 H19 N O2 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Carbamothioic acid, (2-hydroxypropyl)propyl-, S-ethyl ester, EPTC-2-hydroxypropyl |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO2S/c1-4-6-10(7-8(3)11)9(12)13-5-2/h8,11H,4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCN(CC(C)O)C(=O)SCC |
| IUPAC-namn | S-ethyl N-(2-hydroxypropyl)-N-propylcarbamothioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.32 |
| Formel vikt | 205.1136 |