Läs mer
2-Hydroxypyridine-4-carboxylic acid, 98%
Produktkod. 15491339
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 15491339
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64241.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 22282-72-0 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
Used in the synthesis of selective inhibitors of neuropeptide Y Y5 inhibiting food intake. Also used in the optimization of p-subsite residues of HIV protease inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Used in the synthesis of selective inhibitors of neuropeptide Y Y5 inhibiting food intake. Also used in the optimization of p-subsite residues of HIV protease inhibitors.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. With adequate ventilation. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22282-72-0
Molekylformel C6H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 139.11
MDL-nummer MFCD01318566
InChI-nyckel BXHCJLRTXPHUGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyisonicotinic acid, 2-hydroxy-4-pyridinecarboxylic acid, 2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylic acid, 2-hydroxypyridine-4-carboxylic acid, 2-hydroxy-isonicotinic acid, 2-hydroxyisonicotinicacid, 4-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-2-oxo, pubchem16780, acmc-209yjf, 2-hydroxy isonicotinic acid
PubChem CID 280756
LEDER OC(=O)C1=CC(=O)NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxypyridine-4-carboxylic acid
Kvantitet 5 g
Beilstein 115859
IUPAC-namn 2-oxo-1H-pyridine-4-carboxylic acid
Formel vikt 139.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.