Läs mer
2-hydroxipyridin-5-borsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10516534
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10516534 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10516534 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00026DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester
CAS 1054483-78-1
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H16BNO3
MDL-nummer MFCD06795671
Kvantitet 1 g
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-ol, 6-hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-hydroxypyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-hydroxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-ol, 6-hydroxypyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2 1h-one, 2-hydroxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, amtb145, pyridin-2-ol-5-boronic acid pinacol ester
InChI-nyckel WAUWXCUPDOXYKS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(O)C=C1
IUPAC-namn 5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-lH-pyridin-2-on
Molekylvikt (g/mol) 221.06
PubChem CID 17750253
Formel vikt 221.06
Procent renhet 97%