Läs mer
2-Hydroxypyridine, 98%
Produktkod. 11441878
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11441878 100 g 100g
11431878 25 g 25g
11451878 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11441878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14522.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 142-08-5 | C5H5NO | 95.10 g/mol
2-hydroxipyridin är en bifunktionell katalysator för en mängd olika acyleringsreaktioner, katalysator för att genereraβ -oxopropylkarbonater från cykliska karbonater och alkoholer och vid aminolys av ett polyglutamat. Det används i peptidsyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Hydroxypyridine är en bifunktionell katalysator för en mängd olika acyleringsreaktioner, katalysator för att genereraβ -oxopropylkarbonater från cykliska karbonater och alkoholer och vid aminolys av ett polyglutamat. Det används i peptidsyntes.
Löslighet Löslig i vatten
450 g/L vid 20 C °och etanol, lätt löslig i bensen och eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-08-5
Molekylformel C5H5NO
Molekylvikt (g/mol) 95.10
MDL-nummer MFCD00006268
InChI-nyckel UBQKCCHYAOITMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxypyridine, pyridin-2-ol, 2-pyridinol, 2-pyridone, pyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 2-pyridinone, 2-oxopyridine, 2 1h-pyridone, alpha-pyridone
PubChem CID 8871
ChEBI CHEBI:16540
LEDER O=C1NC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxypyridine
Smältpunkt 102°C to 111°C
Densitet 1.39
Kokpunkt 280°C to 281°C
Flampunkt 210°C (410°F)
Odör Recognizable
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 105786
Löslighetsinformation Soluble in water 450g/L @ 20°C and ethanol,slightly soluble in benzene and ether.
IUPAC-namn 1,2-dihydropyridin-2-on
Formel vikt 95.1
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.