Läs mer
2-Hydroxypyridin-N-oxid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxypyridine-N-oxide |
| CAS | 13161-30-3 |
| Molekylformel | C5H5NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Daclatasvir Impurity-T |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7H |
| LEDER | Oc1ccccn1=O |
| IUPAC-namn | 1-oxopyridin-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 111.1 |
| Formel vikt | 111.032 |