Läs mer
2-Hydroxypyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridin-2-ol |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NO/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7) |
| Formel vikt | 95.0371 |