Läs mer
2-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10672475
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10672475 1 g Amber Glass Bottle 1g
10386424 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10672475 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08356DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 2003-79-4
Molekylformel C10H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 189.17
MDL-nummer MFCD01550054
InChI-nyckel XOQQVKDBGLYPGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid, 2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, 2-oxo-1,2-dihydro-quinoline-3-carboxylic acid, 2-oxoquinoline-3-carboxylic acid, 2-hydroxy-3-quinolinecarboxylic acid, 3-quinolinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-2-oxo, 2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-2-oxoquinoline-3-carboxylic acid, 3-carboxycarbostyril, oxychinolincarbonsaure
PubChem CID 332488
IUPAC-namn 2-oxo-1H-quinoline-3-carboxylic acid
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)N2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 189.17
Procent renhet 97%