missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7030509
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11452280

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H29247.03

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 15733-89-8
Molekylformel C10H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 189.17
MDL-nummer MFCD00023942 MFCD00464512
InChI-nyckel MFSHNFBQNVGXJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyquinoline-4-carboxylic acid, 2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carboxylic acid, 2-hydroxy-4-quinolincarboxylic acid, 2-hydroxycinchoninic acid, cinchoninic acid, 2-hydroxy, 4-carboxycarbostyril, 2-oxocinchoninic acid, 4-quinolinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-2-oxo, 2-hydroxy-quinoline-4-carboxylic acid, 2-hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
PubChem CID 85076
ChEBI CHEBI:52045
IUPAC-namn 2-oxo-1H-quinoline-4-carboxylic acid
LEDER OC(=O)C1=CC(=O)NC2=CC=CC=C12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 189.17
Procent renhet 98%
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.