Läs mer
2-hydroxikinoxalin, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15269936 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15269936 25 g 25g
15279936 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15269936 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 454460250
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 1196-57-2
Molekylformel C8H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 146.15
MDL-nummer MFCD00006722
InChI-nyckel FFRYUAVNPBUEIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyquinoxaline, quinoxalin-2-ol, 2-quinoxalinol, 2 1h-quinoxalinone, quinoxalin-2 1h-one, quinoxalin-2-one, 2-quinoxalinone, 3-quinoxalinone, 2-quinoxalone, 1,2-dihydroquinoxalin-2-one
PubChem CID 14526
ChEBI CHEBI:38890
IUPAC-namn 1H-kinoxalin-2-on
LEDER O=C1NC2=CC=CC=C2N=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxyquinoxaline
Smältpunkt 271,0 °C till 272,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: lösliga i het metanol
Formel vikt 146.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Hydroxyquinoxaline
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.