Läs mer
2-Hydroxysacklofen, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15425789
Change view
Kvantitet:
10 mg, 10mg
50 mg, 50mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15425789 50 mg, 50mg 50mg
15415789 10 mg, 10mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15425789 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63588.MF
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Selektiv antagonist vid GABA-B-receptorer
Selektiv antagonist vid GABA-B-receptorer
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117354-64-0
Molekylformel C9H12ClNO4S
Molekylvikt (g/mol) 265.708
MDL-nummer MFCD00069282
InChI-nyckel WBSMZVIMANOCNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxysaclofen, 2-oh-saclofen, 2-hydroxy-saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-s---saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropylsulfonic acid, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxybenzeneethanesulfonic acid, benzeneethanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxy, 2-hydroxysaclofen, solid
PubChem CID 1564
IUPAC-namn 3-amino-2-(4-chlorophenyl)-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid
LEDER C1=CC(=CC=C1C(CN)(CS(=O)(=O)O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxysaclofen
Smältpunkt 268 °C till 271 °C
Färg Vitt
Kvantitet 50 mg, 50mg
Fysisk form Fast
UN-nummer UN1759
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 1 mg/ml; Även löslig i DMSO,0; 1 M HCl och metanol
Formel vikt 265.71
RUO– Endast forskningsanvändning