Läs mer
Tocris Bioscience™ 2-Hydroxysaclofen
Beskrivning
Selective antagonist at GABAB receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxysaclofen |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 265.71 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.708 |