missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Hydroxysuccinic Acid Methyl Ester (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxysuccinic Acid Methyl Ester |
| CAS | 140235-34-3 |
| Molekylformel | C5 H8 O5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Butanedioic acid, 2-hydroxy-, 1-methyl ester, Butanedioic acid, hydroxy-, 1-methyl ester (9CI), 1-Methyl malate, 2-Hydroxysuccinic Acid Methyl Ester, 3-Hydroxy-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, Malic acid 1-methyl ester, 1-Methyl 2-hydroxybutanedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O5/c1-10-5(9)3(6)2-4(7)8/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8) |
| LEDER | COC(=O)C(O)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-hydroxy-4-methoxy-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.11 |
| Formel vikt | 148.0372 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?