Läs mer
2-Hydroxytetrahydrofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxytetrahydrofuran |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c5-4-2-1-3-6-4/h4-5H,1-3H2 |
| Formel vikt | 88.0524 |