Läs mer
2-Hydroxytiomenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxythiophenol |
| CAS | 1121-24-0 |
| Molekylformel | C6H6OS |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Mercaptophenol, 2-Hydroxybenzenethiol, 2-Sulfanylphenol, o-Hydroxybenzenethiol, o-Hydroxythiophenol, o-Mercaptophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6OS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H |
| LEDER | Oc1ccccc1S |
| IUPAC-namn | 2-sulfanylfenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.17 |
| Formel vikt | 126.0139 |