Läs mer
2-Hydroxytiomenol, TRC
Produktkod. 30398785
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30398785 500 mg
30393400 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30398785 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH579930500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxythiophenol
CAS 1121-24-0
Molekylformel C6H6OS
Kvantitet 500 mg
Synonym 2-Mercaptophenol, 2-Hydroxybenzenethiol, 2-Sulfanylphenol, o-Hydroxybenzenethiol, o-Hydroxythiophenol, o-Mercaptophenol
InChI formel InChI=1S/C6H6OS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
LEDER Oc1ccccc1S
IUPAC-namn 2-sulfanylfenol
Molekylvikt (g/mol) 126.17
Formel vikt 126.0139