Läs mer
2-Hydroxytiomenol, TRC
Produktkod. 30399009
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30399009 50 mg
1 options
Produktkod. 30399009 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH57993050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxythiophenol
CAS 1121-24-0
Molekylformel C6H6OS
Kvantitet 50 mg
Synonym 2-Mercaptophenol, 2-Hydroxybenzenethiol, 2-Sulfanylphenol, o-Hydroxybenzenethiol, o-Hydroxythiophenol, o-Mercaptophenol
InChI formel InChI=1S/C6H6OS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
LEDER Oc1ccccc1S
IUPAC-namn 2-sulfanylfenol
Molekylvikt (g/mol) 126.17
Formel vikt 126.0139