Läs mer
2-Imidazolidinethione-4,5-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Imidazolidinethione-4,5-d4 |
| CAS | 352431-28-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C3 2H4 H2 N2 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Imidazolidinethione-4,4,5,5-d4 (9CI), Ethylene thiourea D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])NC(=S)NC1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 4,4,5,5-tetradeuterioimidazolidine-2-thione |
| Molekylvikt (g/mol) | 106.18 |
| Visa mer |