Läs mer
2-Imidazolidinethion, 98 %
Produktkod. 10172870 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10172870 250 g Glasflaska 250g
10745381 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10172870 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 122032500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 96-45-7 | C3H6N2S | 102,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-45-7
Molekylformel C3H6N2S
Molekylvikt (g/mol) 102.16
MDL-nummer MFCD00005276
InChI-nyckel PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-imidazolidinethione, ethylenethiourea, ethylene thiourea, 2-mercaptoimidazoline, imidazolidinethione, n,n'-ethylenethiourea, mercazin i, warecure c, rhenogran etu, mercaptoimidazoline
PubChem CID 2723650
ChEBI CHEBI:34750
IUPAC-namn imidazolidin-2-tion
LEDER S=C1NCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Imidazolidinethione
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 197.0°C to 201.0°C
Färg Vitt
Flampunkt 252°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 g
Beilstein 24, 4
Merck Index 15, 3858
Löslighetsinformation Solubility in water: 19g/L (20°C). Other solubilities: 440g/L water (90°C), moderately soluble in methanol, ethanol, ethylene, glycol and pyridine, insoluble in acetone, ether, chloroform, benzene, and ligroin
Formel vikt 102.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Imidazolidinethione
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.