Läs mer
2-Imidazolidinethione, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 96-45-7 |
| Smältpunkt | 199°C |
| Densitet | 1.4 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 240°C/1010 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00005276 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 2-Imidazolidinethione, N,N′-Ethylenethiourea, 2-Imidazolidinethione |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.16 |
| Kvalitet | Research |