Läs mer
2-Imidazolidinethion, TRC
Produktkod. 18001710
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
18001710 1 g
1 options
Produktkod. 18001710 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI3503001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene thiourea
CAS 96-45-7
Molekylformel C3 H6 N2 S
Kvantitet 1 g
Synonym ETU, 2-Imidazolidinethione
InChI formel InChI=1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
LEDER S=C1NCCN1
IUPAC-namn Imidazolidin-2-thion
Molekylvikt (g/mol) 102.16
Formel vikt 102.0252