Läs mer
2-Imidazolidinonhemihydrat, 98+%
Produktkod. 11433248
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433248 250 g 250g
11423248 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11433248 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17666.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 121325-67-5 | C6H14N4O3 | 190,20 g/mol
2-imidazolidinonhemihydrat används som renhållare för formaldehyd. Den används för att ta bort formaldehyd från läder, gummi och textilbeläggning. Det används också som ett råmaterial för framställning av aktiva farmaceutiska ingredienser som azlocillinnatrium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-imidazolidinonhemihydrat används som renhållare för formaldehyd. Den används för att ta bort formaldehyd från läder, gummi och textilbeläggning. Det används också som ett råmaterial för framställning av aktiva farmaceutiska ingredienser som azlocillinnatrium.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121325-67-5
Molekylformel C6H14N4O3
Molekylvikt (g/mol) 190.20
MDL-nummer MFCD02662355
InChI-nyckel KPRJGGOOWATRNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazolidin-2-one hydrate, 2-imidazolidinone hemihydrate, 2-imidazolidone hemihydrate, bis imidazolidin-2-one hydrate, bis imidazolidinone hydrate, 2-imidazolidinone, hydrate 2:1, imidazolidin-2-one, imidazolidin-2-one, hydrate
PubChem CID 2723651
IUPAC-namn imidazolidin-2-on;hydrat
LEDER O.O=C1NCCN1.O=C1NCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Imidazolidinone hemihydrate
Smältpunkt 55 °C
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 95,10 (86,09 Vattenfri)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.