Läs mer
2-Imidazolidinon, TRC
Produktkod. 30397546
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30397546 100 g
1 options
Produktkod. 30397546 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI350400100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Imidazolidinon
CAS 120-93-4
Molekylformel C3 H6 N2 O
Kvantitet 100 g
Synonym Imidazolidin-2-one, Ethyleneurea
InChI formel InChI=1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
LEDER O=C1NCCN1
IUPAC-namn imidazolidin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 86.09
Formel vikt 86.048