Läs mer
2-imidazolidon, 96 %, vattenfri, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11966261 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
Produktkod. 11966261
Brand: Thermo Scientific Acros 412270010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 120-93-4 | C3H6N2O | 86.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-93-4
Molekylformel C3H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 86.09
MDL-nummer MFCD00005257
InChI-nyckel YAMHXTCMCPHKLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-imidazolidone, 2-imidazolidinone, ethyleneurea, imidazolidinone, 2-oxoimidazolidine, ethylene urea, n,n'-ethyleneurea, 1,3-ethyleneurea, imidazolid-2-one, monoethyleneurea
PubChem CID 8453
ChEBI CHEBI:37001
IUPAC-namn imidazolidin-2-on
LEDER O=C1NCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Imidazolidone
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 131.4°C to 132.4°C
Färg Vitt
Kokpunkt 187.0°C (10.0 Torr)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 1 kg
Beilstein 24,2
Merck Index 15,4955
Formel vikt 86.09
Procent renhet 96%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.