Läs mer
2-Imidazolidonhemihydrat, 99+%
Produktkod. 10182870 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10182870 25 g 25g
10132540 500 g 500g
10616512 2.5 kg 2.5kg
10341294 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10182870 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 122040250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
CAS: 121325-67-5 | C6H14N4O3 | 190,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121325-67-5 , 120-93-4
Molekylformel C6H14N4O3
Molekylvikt (g/mol) 190.20
MDL-nummer MFCD02662355
InChI-nyckel KPRJGGOOWATRNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazolidin-2-one hydrate, 2-imidazolidinone hemihydrate, 2-imidazolidone hemihydrate, bis imidazolidin-2-one hydrate, bis imidazolidinone hydrate, 2-imidazolidinone, hydrate 2:1, imidazolidin-2-one, imidazolidin-2-one, hydrate
PubChem CID 2723651
IUPAC-namn imidazolidin-2-on;hydrat
LEDER O.O=C1NCCN1.O=C1NCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Imidazolidone hemihydrate
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 58.0°C
Färg Vitt till gult
Densitet 265g/mL
Kokpunkt >100.0°C
Flampunkt 265°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 14, 4914
Löslighetsinformation Solubility in water: 950g/L (20°C). Other solubilities: 1800g/L water (40°C)
Formel vikt 95.1
Procent renhet 99+%
Fysisk form Adhering Crystals or Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.