Läs mer
2-Imino-4-thiobiuret, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Imino-4-thiobiuret |
| CAS | 2114-02-5 |
| Molekylformel | C2H6N4S |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | (Aminoiminomethyl)thiourea, 1-Amidino-2-thiourea, 1-Amidinothiourea, ASU, Amidinothiourea, Amino[[amino(imino)methyl]amino]thioxomethane, Guanylthiourea, Guthimin, Gutimine, N-(Diaminomethylene)thiourea, N-Amidinothiourea, NSC 55743, Thiodicyanodiamidine |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N4S/c3-1(4)6-2(5)7/h(H6,3,4,5,6,7) |
| LEDER | NC(=N)NC(=S)N |
| IUPAC-namn | carbamimidoylthiourea |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.16 |
| Formel vikt | 118.0313 |