Läs mer
2-Iminobiotin, MedChemExpress
Produktkod. 16447647
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16447647 5 mg
1 options
Produktkod. 16447647 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY118700
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 2-Iminobiotin (Guanidinobiotin) is a biotin (vitamin H or B7) analog. 2-Iminobiotin is a reversible nitric oxide synthases inhibitor with Kis of 21.8 and 37.5μM for murine iNOS and rat n-cNOS, respectively. 2-Iminobiotin superimposes on hypothermia protects human neuronal cells from hypoxia-induced cell damage.
2-Iminobiotin (Guanidinobiotin) is a biotin (vitamin H or B7) analog. 2-Iminobiotin is a reversible nitric oxide synthases inhibitor with Kis of 21.8 and 37.5μM for murine iNOS and rat n-cNOS, respectively. 2-Iminobiotin superimposes on hypothermia protects human neuronal cells from hypoxia-induced cell damage.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iminobiotin
CAS 13395-35-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H17N3O2S
Kvantitet 5 mg
Synonym Guanidinobiotin
Löslighetsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (51.37 mM; Need ultrasonic)
LEDER [H][C@](CS[C@H]1CCCCC(O)=O)([C@]1([H])N2)NC2=N
Molekylvikt (g/mol) 243.33
Formel vikt 243.33
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation