Läs mer
2-Iminopiperidine, Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4,5,6-Tetrahydro-2-pyridinamine (Hydrochloride) |
| CAS | 16011-96-4 |
| Molekylformel | C5 H10 N2 . H Cl |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Iminopiperidine, Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2.ClH/c6-5-3-1-2-4-7-5;/h1-4H2,(H2,6,7);1H |
| LEDER | Cl.NC1=NCCCC1 |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetrahydropyridin-6-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.607 |
| Formel vikt | 134.0611 |