Läs mer
2-iminotiolanhydroklorid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15422959
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15422959 1 g 1g
15432959 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15422959 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60131.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Proteinmodifiering och tvärbindningsreagens, klyvbar av tioler
2-Iminotiolanhydroklorid används huvudsakligen som en aminreaktiv vid pH 7-10 och är också ett effektivt tioleringsreagens för polysackarider. Det används också som ett tvärbindningsreagens för RNA-protein samt användbart för att tvärbinda proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-iminotiolanhydroklorid används huvudsakligen som en aminreaktiv vid pH 7-10 och är också ett effektivt tioleringsreagens för polysackarider. Det används också som ett tvärbindningsreagens för RNA-protein samt användbart för att tvärbinda proteiner.
Löslighet Fritt
löslig i vatten
Anmärkningar
Skyddas mot fukt. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Håll borta från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4781-83-3
Molekylformel C4H8ClNS
Molekylvikt (g/mol) 137.625
MDL-nummer MFCD00039013
InChI-nyckel ATGUDZODTABURZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iminothiolane hydrochloride, 2-iminothiolane hcl, thiolan-2-imine hydrochloride, dihydrothiophen-2 3h-imine hydrochloride, 2 3h-thiophenimine, dihydro-, hydrochloride, traut's reagent, c4h7ns.clh, traut eo 1/4 a, 2-thiolanimine hydrochloride, 2 3h-thiophenimine, hydrochloride
PubChem CID 13166855
IUPAC-namn tiolan-2-imin;hydroklorid
LEDER C1CC(=N)SC1.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iminothiolane hydrochloride
Smältpunkt 190°C to 195°C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 3620079
Löslighetsinformation Freely soluble in water
Formel vikt 137.63
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.