Läs mer
2-Iminotolin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30408768
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30408768 10 g
1 options
Produktkod. 30408768 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI45000010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iminothiolane, Hydrochloride
CAS 4781-83-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C4 H7 N S . Cl H
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H7NS.ClH/c5-4-2-1-3-6-4;/h5H,1-3H2;1H
LEDER Cl.N=C1CCCS1
IUPAC-namn Thiolan-2-imin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 137.63
Formel vikt 137.0066