Läs mer
2-iminotiolan, MP Biomedicals™
Produktkod. 11457981 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457981 100 mg 100mg
11467981 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11457981 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215131980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1205.00 SEK
    1145.07 SEK / 100mg
    Save 59.93 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-07-2026
Kemiska identifierare
CAS 4781-83-3
Molekylformel C4H8ClNS
Molekylvikt (g/mol) 137.625
InChI-nyckel ATGUDZODTABURZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iminothiolane hydrochloride, 2-iminothiolane hcl, thiolan-2-imine hydrochloride, dihydrothiophen-2 3h-imine hydrochloride, 2 3h-thiophenimine, dihydro-, hydrochloride, traut's reagent, c4h7ns.clh, traut eo 1/4 a, 2-thiolanimine hydrochloride, 2 3h-thiophenimine, hydrochloride
PubChem CID 13166855
IUPAC-namn tiolan-2-imin;hydroklorid
LEDER C1CC(=N)SC1.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iminothiolane
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.98
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 137.3
Fysisk form Kristallint pulver