Läs mer
Gilac™ 2-i-1 drickskopp för patient med näsa, grön
Produktkod. 17918921
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,25 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17918921 0,25 l
1 options
Produktkod. 17918921 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G128508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.29 SEK
    22.58 SEK / Paket med 1
    Save 9.71 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Grön 2-i-1 patientdrickskopp med nosutskärning gör att du kan dricka utan att spilla innehåll, antingen med sugröret eller tack vare den utskurna nosformen.
  • Drickskopp med gradering (i ml).
  • Integrerat lock och sugrör.
  • Tillåter att dricka utan att spilla innehåll.
Specifikationer
Material Polypropen
Kapacitet (metrisk) 0,25 l
Kapacitet (engelska) 8,5 oz.
Produkttyp Tumlar Cup