Läs mer
2-Indanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10731631 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10731631 50 g Glasflaska 50g
10604842 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10731631 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 164110500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 615-13-4 | C9H8O | 132.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-13-4
Molekylformel C9H8O
Molekylvikt (g/mol) 132.16
MDL-nummer MFCD00003792
InChI-nyckel UMJJFEIKYGFCAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-indanone, indan-2-one, 1h-inden-2 3h-one, 1,3-dihydro-2h-inden-2-one, beta-hydrindone, 2h-inden-2-one, 1,3-dihydro, unii-0i79n673de, 2,3-dihydro-1h-inden-2-one, 4-07-00-01002 beilstein handbook reference, 2-lndanone
PubChem CID 11983
ChEBI CHEBI:27930
IUPAC-namn 1,3-dihydroinden-2-on
LEDER C1C(=O)CC2=CC=CC=C21
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Indanone
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 50.0°C to 57.0°C
Färg Brun-gul till gul
Flampunkt 100°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 50 g
Beilstein 07, 363
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 132.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.