Läs mer
2-Indanone, 98%
Produktkod. 11494274
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11494274
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12574.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 615-13-4 | C9H8O | 132.162 g/mol
2-Indanon genomgår TiCl4-Mg-medierad koppling med CHBr3 för att ge dibrommetylkarbinol. Den reagerar med 5,5-dimetyl-3-pyrazolidinon för att ge 5,5-dimetyl-2-(lH-indenyl-2)-3-pyrazolidinon. Vid fotolys med 266-nm en-foton-excitation ger o-xylylen. Det användes som startreagens vid syntesen av inden-fuserade porfyriner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
2-Indanone undergoes TiCl4-Mg mediated coupling with CHBr3 to yield dibromomethyl carbinol. It reacts with 5,5-dimethyl-3-pyrazolidinone to yield 5,5-dimethyl-2-(1H-indenyl-2)-3-pyrazolidinone. On photolysis by 266-nm one-photon excitation yields o-xylylene. It was used as starting reagent in the synthesis of indene-fused porphyrins.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with oxidizing agents. Incompatible with oxidizing agents and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-13-4
Molekylformel C9H8O
Molekylvikt (g/mol) 132.162
MDL-nummer MFCD00003792
InChI-nyckel UMJJFEIKYGFCAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-indanone, indan-2-one, 1h-inden-2 3h-one, 1,3-dihydro-2h-inden-2-one, beta-hydrindone, 2h-inden-2-one, 1,3-dihydro, unii-0i79n673de, 2,3-dihydro-1h-inden-2-one, 4-07-00-01002 beilstein handbook reference, 2-lndanone
PubChem CID 11983
ChEBI CHEBI:27930
IUPAC-namn 1,3-dihydroinden-2-one
LEDER C1C(=O)CC2=CC=CC=C21
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Indanone
Smältpunkt 52°C to 56°C
Kokpunkt 218°C (decomposition)
Flampunkt 100°C (212°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 636550
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 132.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.