Läs mer
2-Indanyl p-toluenesulfonate, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11383436
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383436 5 g 5g
11393436 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383436 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12916.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17783-69-6
Molekylformel C16H16O3S
Molekylvikt (g/mol) 288.36
MDL-nummer MFCD00082747
InChI-nyckel QUYCPYFNAZEWOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-indanyl p-toluenesulfonate, 2-indanyl p-toluenesulphonate, indan-2-yl tosylate, 2-indanyl para-toluenesulfonate, indan-2-yl 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid indan-2-yl ester
PubChem CID 7021474
IUPAC-namn 2,3-dihydro-1H-inden-2-yl 4-methylbenzenesulfonate
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC1CC2=CC=CC=C2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Indanyl p-toluenesulfonate
Smältpunkt 118°C to 121°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2147482
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 288.37
Procent renhet ≥98%