Läs mer
2-Indanylacetinsyra, 99 %
Produktkod. 11342946
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11342946 5 g 5g
11332946 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342946 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10700.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 37868-26-1 | C11H12O2 | 176,22 g/mol
2-Indanylättiksyra är utgångsmaterialet i syntesen av pentacylic kärna av (+)-Salvileucalin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-Indanylättiksyra är utgångsmaterialet i syntesen av
pentacylic kärna av (+)-Salvileucalin.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37868-26-1
Molekylformel C11H12O2
Molekylvikt (g/mol) 176.22
MDL-nummer MFCD00082653
InChI-nyckel TULDPXYHBFBRGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,3-dihydro-1h-inden-2-yl acetic acid, indan-2-yl-acetic acid, 1h-indene-2-acetic acid, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-2-ylacetic acid, 2,3-dihydro-1h-indene-2-acetic acid, 2-indaneacetic acid, indan-2-acetic acid, pubchem16311, indan-2-yl acetic acid
PubChem CID 5174955
IUPAC-namn 2-(2,3-dihydro-lH-inden-2-yl)ättiksyra
LEDER OC(=O)CC1CC2=CC=CC=C2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Indanylacetic acid
Smältpunkt 91 °C till 93 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2616409
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 176.22
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.