Läs mer
2-Indanylboronsyra pinakolester, 95 %
Produktkod. 11348916
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348916 250 mg 250mg
11338916 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348916 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19535.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 608534-44-7 | C15H21BO2 | 244,14 g/mol
Boronsyror reagerar med alkoholer, med förlust av vatten, för att bilda borsyraestrar. Med enkla alkoholer är produkterna mycket känsliga för hydrolys, men med 1,2- och 1,3-dioler är de resulterande cykliska boronaterna (1,3,2-dioxaborolaner och 1,3,2-dioxaborinaner) tillräckligt stabila för att kunna isoleras.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Boronsyror reagerar med alkoholer, med förlust av vatten, för att bilda borsyraestrar. Med enkla alkoholer är produkterna mycket känsliga för hydrolys, men med 1,2- och 1,3-dioler är de resulterande cykliska boronaterna (1,3,2-dioxaborolaner och 1,3,2-dioxaborinaner) tillräckligt stabila för att kunna isoleras.
Löslighet Svår att blanda i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 608534-44-7
Molekylformel C15H21BO2
Molekylvikt (g/mol) 244.14
MDL-nummer MFCD03788726
InChI-nyckel YRTKSYXHFWUPAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-indanylboronic acid pinacol ester, 2-2,3-dihydro-1h-inden-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-indanylboronicacidpinacolester, 2-indan-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 24208876
IUPAC-namn 2-(2,3-dihydro-lH-inden-2-yl)-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CC2=CC=CC=C2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Indanylboronic acid pinacol ester
Brytningsindex 1.504
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Svårt att blanda i vatten.
Formel vikt 244.14
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.