Läs mer
2-jod-1,1,1-trifluoretan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 13448418 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13448418 50 mL Glasflaska 50ml
10174240 10 mL Glasflaska 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13448418 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 176080500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 353-83-3 | C2H2F3I | 209.94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 353-83-3
Molekylformel C2H2F3I
Molekylvikt (g/mol) 209.94
MDL-nummer MFCD00001082
InChI-nyckel RKOUFQLNMRAACI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-trifluoroethyl iodide, trifluoroethyl iodide, ethane, 1,1,1-trifluoro-2-iodo, 1-iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-trifluoroiodoethane, cf3ch2i, unii-ca0j38we9z, 1,1,1-trifluoroiodoethane, 1,1,1-trifluoro-2-iodo-ethane
PubChem CID 67709
IUPAC-namn 1,1,1-trifluoro-2-jodetan
LEDER C(C(F)(F)F)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodo-1, 1, 1-trifluoroethane
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till Rosa
Densitet 2.1300g/mL, 2.13
Kokpunkt 53.0°C to 55.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ICH2CF3
Brytningsindex 1.4000 to 1.4020
Kvantitet 50 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 209.94
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.