Läs mer
2'-jod-1,1':3',1-terfenyl″, 99%
Produktkod. 11312659
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312659 1 g 1g
11322659 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312659 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26704.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
CAS: 82777-09-1 | C18H13I | 356,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82777-09-1
Molekylformel C18H13I
Molekylvikt (g/mol) 356.21
MDL-nummer MFCD00185026
InChI-nyckel RLZYBGOJAWOQMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-iodo-1,1':3',1-terphenyl, rlzybgojawoqmk-uhfffaoysa, 2'-iodo-1,1':3',1-terbenzene, 2-iodo-3-phenyl-1,1'-biphenyl, 1,1':3',1-terphenyl, 2'-iodo, 2'-iodo-1,1',3',1 terphenyl
PubChem CID 4078433
IUPAC-namn 2-jod-1,3-difenylbensen
LEDER IC1=C(C=CC=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl
Smältpunkt 113°C to 116°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 356.21
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.